Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Immuno blanches de 96 puits
Description
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et les tests de liaison grâce aux plaques immunologiques à 96 puits blanches Thermo Scientific™. Ces plaques, compatibles avec les instruments courants, offrent des résultats optimaux, une fiabilité de lot à lot et une reproductibilité de puits à puits.
Caractéristiques
- La plaque présente un encombrement conforme aux normes SBS — compatible avec les équipements standard
- Proposée avec des puits à fond plat ou rond
- Choix de trois types de surface pour liaison optimale
- Homogénéité/reproductibilité de liaison certifiée
Choix de la surface :
- Plaques Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ et Universal Binding (UB) pour l’adsorption des molécules hydrophobes
- La plaque Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich
- Les plaques Thermo Scientific Microfluor 2 et Microlite 2+ sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules
Blanc :
- Offre une réflexion maximale
- Autofluorescence et autoluminescence minimales
Compatibles avec :
Couvercles pour plaques Thermo Scientific MicroWell, film de scellage et membrane perméable
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Spécification
| Propriété de liaison | Légèrement hydrophile |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 50 boîtes |
| Type de liaison | Adsorption |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | PS |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.