Learn More
3M™ Combinaisons de protection laminées SMS combinées, à panneau blanc et bleu
Tous les produits 3M ProduitsSpécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | M |
| Sexe | Unisexe |
| Jetable | Single-use |
| Type de taille | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Type de cagoule | 3 parties |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de protection | Catégorie III |
| Hauteur (métrique) | 167 à 176 cm |
| Afficher plus |