Learn More
Coverguard™ Combinaison blanche 5M20
Description
- CE EPI cat. III
- Protection limitée contre les éclaboussures de liquides chimiques
- Protection contre les particules solides de produits chimiques dans l’air
- Protection anti-statique
- Blanc
- Tissu SPP + film microporeux 55 g/m2
- Fermeture éclair centrale avec rabat adhésif
- Capuche élastique à 3 pans
- Élastique : taille, poignet avec boucle élastique, serrage à la cheville, étrier de serrage
- Mentonnière auto-adhésive
Spécification
Spécification
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | EPI |
| Couleur | Blanc |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | passe pouce |
| Hood Type | Élateur avec ligature auto-adhésive |
| Type de bouchon | Fermeture éclair centrale avec rabat adhésif |
| Stérilité | Non stérile |
| Revêtement | Film microporeux |
| Afficher plus |