Learn More
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Small Roll
Code produit. p-200104521
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 x 31,8 mm
12,7 x 25,4 mm
19,1 x 10,2 mm
19,1 x 15,9 mm
19,1 x 5,1 mm
22 x 15 mm
22,9 x 12,7 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 9,5 mm
38,1 x 10,2 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
54 x 6,9 mm
6,4 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
9,5 x 9,5 mm
Dimensione della confezione:
10000 pièces
2000 pièces
3000 pièces
5000 pièces
6000 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17880858
Marca: GA International JTTA117C13WH
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll
Specifica
Type d’adhésif Permanent
Couleur White
Finition Matte
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 3000/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Dimensions (LxW) 22 x 15 mm
Longueur (impériale) 0.59 in.
Longueur (métrique) 15 mm
Largeur (impériale) 0.87 in.
Largeur (métrique) 22 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25.4 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato