Learn More
3M™ Blouse de laboratoire jetable blanche pour visiteurs, série 4400
Description
- Matière respirante et légère.
- Conçu pour les applications légères.
- Constitue une barrière contre les éclaboussures de liquides et les particules non dangereuses.
- Fermeture éclair.
- Traitement antistatique.
- poignets élastiques
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire polyvalente |
| Dimensions | XXXXL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage unique |
| Résistance | Liquides non dangereux, Poussière |
| Type de couture | Surfilée |
| Afficher plus |