Learn More
Buerkle™ Cuillère de dosage blanche
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Le volume contenu est gravé sur la poignée
- Le bord avant plat de la cuillère volumétrique est idéal pour prélever le milieu depuis le fond du récipient ou pour atteindre les coins du récipient, ce qui permet de vider les petites quantités restantes
- Le fond plat permet de poser la cuillère volumétrique sans renverser le contenu
- La cuillère de dosage jetable est adaptée pour une utilisation en tant que cuillère à échantillons pour prélever de petites quantités d’échantillons
- Comme la cuillère volumétrique en plastique a été développée pour une seule utilisation, il n’y a pas de nettoyage et la possibilité de contamination croisée et d’impuretés est exclue
- Les cuillères de dosage et les cuillères volumétriques conviennent à des mesures précises pour les applications chimiques et pharmaceutiques, les cosmétiques, les aliments pour animaux et l’industrie alimentaire et des boissons
- Les versions stériles sont conditionnées individuellement
- Avec bord racleur
- Destiné à un usage unique
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
Spécification
| Quantité | 100/boîte |
| Description | Cuillère doseuse avec rebord d’enlèvement pour mesurer exactement. |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | blanc |
| Certifications/Conformité | Food Contact, Reach, RoHS |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Sampler |
| À utiliser avec (application) | Spécialement pour les industries alimentaire, animale et pharmaceutique |
| Matériau | Polystyrène |