Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-tout absorbant KIMTECH™
Code produit. 12885213 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
380 x 320 mm
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 12885213
Marque: Kimberly-Clark™ undefined
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Carrés de toilette résistants et à faible peluchage parfaitement adaptés aux tâches qui nécessitent l'utilisation de produits chimiques. Le sachet en polyéthylène étanche et résistant aux éclaboussures permet d'accéder rapidement aux carrés de toilette hermétiquement protégés.
  • Prévus pour les applications critiques nécessitant l'usage de solvants, d'encres et de peintures
  • Parfaits pour les tâches d'essuyage où le faible peluchage est essentiel
  • Emballés dans un sachet en polyéthylène résistant à l'eau et aux éclaboussures
  • Compatibles avec le distributeur WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuie-tout absorbant
Longueur (impériale) 13.77 in.
Longueur (métrique) 380 mm
Largeur (impériale) 13.77 in
Largeur (métrique) 35.1 cm
Matériau Non tissé Polyproylène Cellulose
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 380 x 320 mm
Format Folded
À utiliser avec (application) Pour les tâches d’essuyage nécessitant un faible peluchage ou l’utilisation de produits chimiques
Quantité d’emballage 1 000/paquet
Épaisseur 1 pli