Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeurs pour mastic Kimtech™
Tous les produits Kimberly-Clark Professional ProduitsDescription
- Excellentes pour le transport, les soins de santé et la fabrication
- Disponibles soit pliées dans un sachet en PE hydrofuge, soit comme un grand rouleau perforé
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingette d’étanchéité KIMTECH |
| Longueur (impériale) | 10.23 in. |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Largeur (impériale) | 10.23 in |
| Largeur (métrique) | 26.5 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 400 x 500 mm |
| Format | 1/4 plié |
| À utiliser avec (application) | Pour racler l’enduit des outils et des brosses |
| Afficher plus |