Learn More
GA International White Metal Rack Labels for Barcode and Thermal Printers on Large Roll
Code produit. 17884736
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25,4 x 19 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm
38,1 x 38,1 mm
41,3 x 15,9 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 50,8 mm
50,8 x 76,2 mm
76,2 x 50,8 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
4000 pièces
500 pièces
6000 pièces
Code produit. 17884736
Marque: GA International AWA24C32WH
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cryogenic labels for metal surfaces are intended for long-term storage in liquid nitrogen, ultra-low temperature freezers, and dry ice transportation, stored on a large roll.
  • Specifically designed for the identification of metal and stainless-steel surfaces
  • Resistant to extreme cryogenic conditions, including liquid nitrogen (-196°C) and ultra-low temperature freezers
  • Printable with all major brands of barcode printers
  • Stored on a large roll with core size of 76.2 mm
Spécification
Couleur White
Finition Gloss
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 2000/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -320.8°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -196°C to +100°C
Dimensions (LxW) 44,5 x 25,4 mm
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) 1.75 in.
Largeur (métrique) 44.5 mm
Diamètre (impériale) 3 in.
Diamètre (métrique) 76.2 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.