Learn More
ABEBA™ Chaussures professionnelles blanches
Code produit 15233715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 paire
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
15233715 1 paire
15263715 1 paire
15253715 1 paire
15223715 1 paire
15243715 1 paire
15300202 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15233715 Fournisseur ABEBA™ Code fournisseur 9600/37/38
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.22€
    42.77€ / 1 paires
    Économisez 36.45€
    46% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les sabots chirurgicaux antistatiques sont antidérapants.
  • Autoclavable à &121 °C pendant 15 minutes (sans additifs) 
  • Blanc 
  • Antistatiques 
  • Lavable à &60 °C 
  • Sangle de talon réglable et pliable 
  • Résistance au glissement SRC selon la norme EN ISO 20347 : 2012 
  • CE EN ISO 20347 : 2012 
Spécification
Couleur Blanc
Modèle 9600
Type de produit Chaussures pour environnements contrôlés