Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en PTFE blanc
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
1,5 mm
3 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
5 mm
12 mm
Conditionnement:
5m
Description
- En polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Commande minimale d’une longueur de 5 m
- Presque totalement chimiquement inerte
- Excellente flexibilité et résistance, même à basse température
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 |
| Diamètre (métrique) interne | 10 mm |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Couleur | blanc |