missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Réfrigérateur blanc, 5°C

Code produit. 17798034 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
544 L
569 L
Modèle de porte:
Porte pleine
Verre
Consommation d’énergie:
1,06 kWh / 24 h.
1,47 kWh/24 h
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17798034

Marque: Liebherr™ LRFV5501

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Réfrigérateur Liebherr™ avec thermostat de sécurité pour empêcher la température interne de tomber en dessous de 0°C en cas de coupure de courant.

  • Appareil qualifiable selon FD X15-140, conforme à la norme “Bonnes pratiques de laboratoire”.
  • Refroidissement ventilé +5°C ± 3°C.
  • Température réglable de +3°C à +16°C.
  • Dégivrage automatique et évaporation des condensats.
  • Structure en acier avec traitement époxy blanc anti-corrosion.
  • Cuve PS thermoformée avec coins arrondis.
  • Isolation en polyuréthane haute densité de 50 mm d’épaisseur (injectée sans HFC).
  • Porte avec verrou et sens d’ouverture réversible.
  • La ventilation s’arrête lorsque la porte est ouverte.
  • Rappel automatique des portes.
  • Éclairage LED vertical sur toute la hauteur de la cuve avec interrupteur indépendant.
  • Passage de la cuve Ø 15 mm permettant l’installation d’un ou plusieurs GTC externes (gestion de la température centralisée)
  • PT100 ou sondes numériques.
  • Ø Passage de cuve de 30 mm permettant la qualification sur site, positionné sur le côté, à un tiers de sa hauteur depuis le dessus.
  • Régulation électronique avec affichage et ajustement par incréments de 0,1°C.
  • Alarme visuelle et sonore de température élevée/basse (seuils réglables).
  • Alarme visuelle et sonore d’ouverture de porte.
  • Contact sans potentiel (NO/NC) pour la connexion à un système de télécommande.
  • Enregistrement de la température et des cycles de fonctionnement de l’enceinte (jusqu’à 3 ans de mémorisation).
  • Connexion WiFi pour la surveillance de la température et l’utilisation des enregistrements sur PC, tablette ou smartphone.
  • Génération de rapports sous forme de graphiques ou de fichiers xls, csv ou pdf.
  • Envoi automatique d’e-mails en cas d’alarme (avec gestion multi-destinataires)
  • Thermostat de sécurité antigel.
  • Équipé de grilles renforcées en acier revêtu de plastique, charge max. de 60 kg.
  • Liquide propre R-600a.

Spécification

Type Réfrigérateur de laboratoire
Capacité (métrique) 544 L
Gamme de températures 3°C à 16°C
Température (point de consigne) 5°C
Stabilité de la température ±3°C
Réfrigérant R600-a
Modèle de porte Porte pleine
No. of Doors 1
Finition externe Revêtement époxy
Isolation Polyuréthane
Intérieur Polystyrène
Certifications/Conformité CE, COFRAC - NF X 15140, ISO 14001, ISO 9001
Affichage Numérique
Roulettes Non
Couleur Blanc
Type de condenseur Statique
Dégivrage Automatique
Dimensions (P x l x H) extérieures 747 x 769 x 1684 mm
Tension 230 V
Puissance 150 W
Consommation d’énergie 1,06 kWh / 24 h.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis