Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains en rouleau SCOTT™
Offrent des essuie-mains qui sont doux, résistants et très absorbants, même humides. Les essuie-mains en rouleau Kimberly-Clark™ SCOTT™ sont fabriqués à l’aide de la technologie de tissu AIRFLEX™.
Marque: Kimberly-Clark™ 6667
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 9.18000kg
Description
- Essuie-mains en rouleau grande capacité
- Fournis dans des sachets compressés économiques avec 18 % de serviettes supplémentaires par boîte
- 6 x 304 m, rouleaux à 1 épaisseurs
- Technologie de tissu AIRFLEX™ unique
- Nécessite un remplissage moins fréquent
- Contact alimentaire et certification Ecolabel
Spécification
200mm | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
304 m x 200 mm | |
23,4 in | |
Tissu AIRFLEXtrade; | |
Rouleau | |
6 rouleau |
11,148kg (24,5 lbs) | |
Blanc | |
Pour les zones de contact avec les aliments et les toilettes très fréquentées (bureaux et hôtels) | |
304 m | |
Petite serviette | |
Distributeurs d’essuie-mains roulés AQUARIUStrade; et KIMBERLY-CLARK PROFESSIONALtrade; | |
1-ply |