Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains enchevêtrés Scott™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11715254
Click to view available options
Dimensions (L x l):
295 x 190 mm
Conditionnement:
16 pièces
Code produit. 11715254
Marque: Kimberly-Clark™ 5856
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaits pour les sanitaires de petite taille exigeant une qualité constante à un prix abordable. Doux, résistants et absorbants, avec une conception intelligente de pliage qui prévient la déchirure et réduit le gaspillage. Compatibles avec le Distributeur U7024.
  • Doux et confortables pour une satisfaction utilisateur garantie. Technologie AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Petites serviettes
Longueur (impériale) 18,33 in
Longueur (métrique) 295 mm
Largeur (impériale) 7.5 in.
Largeur (métrique) 190 mm
Matériau Tissu AIRFLEXtrade;
Poids de base 4 kg (8,8 lbs)
Certifications/Conformité ISO 14001, ISO 9001
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 295 x 190 mm
Format Pliage en M
À utiliser avec (application) Conçue pour les petites installations sanitaires ou les zones d’utilisation intensive où plusieurs distributeurs peuvent être installés au besoin ;
À utiliser avec (équipement) Distributeur d’essuie-mains pliés AQUARIUStrade; SLIMFOLD
Quantité d’emballage 16 Paquets
Épaisseur 1 pli
Dimensions M