Description
La combinaison CE Simple, catégorie 1, est conçue pour un usage domestique, le bricolage, les applications de nettoyage et d'entretien industriels légers ou les environnements où l'hygiène et la propreté sont importantes.
- Excellente solution économique permettant à l’utilisateur de rester propre et au sec
- Adaptée pour les applications non dangereuses
- Protection légère et respirante
- Tissu en polypropylène 45 g/m² résistant et durable
- Rabat tempête sur la fermeture éclair
- Élastique au niveau de la capuche, des chevilles, aux poignets et à la taille
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | XXXXL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de cagoule | 2 parties |
| Afficher plus |