Learn More
3M™ Combinaisons en polypropylène jetables blanches, série 4500
Code produit 13493686 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Hauteur (impériale):
64 à 67 po
66 à 69 in
69 à 71 in
70 à 74 in
73 à 76 in
76 à 78 po
78 à 81 in
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
167 à 176 cm
174 à 181 cm
179 à 187 cm
186 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Conditionnement:
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Hauteur (impériale) Hauteur (métrique) Conditionnement
13493686 3XL 76 à 78 po 194 à 200 cm 20 pièces
13403696 XXXXL 78 à 81 in 200 à 206 cm 20 pièces
13443686 S 64 à 67 po 164 à 170 cm 20 pièces
13483686 2XL 73 à 76 in 186 à 194 cm 20 pièces
13453686 M 66 à 69 in 167 à 176 cm 20 pièces
13463686 L 69 à 71 in 174 à 181 cm 20 pièces
13473686 XL 70 à 74 in 179 à 187 cm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 13493686 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000089595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    91.47€ / 20 pièces
    Économisez 35.53€
    27% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Les combinaisons jetables en polypropylène offrent une protection de catégorie 1 dans les applications non dangereuses
La combinaison CE Simple, catégorie 1, est conçue pour un usage domestique, le bricolage, les applications de nettoyage et d'entretien industriels légers ou les environnements où l'hygiène et la propreté sont importantes.
  • Excellente solution économique permettant à l’utilisateur de rester propre et au sec
  • Adaptée pour les applications non dangereuses
  • Protection légère et respirante
  • Tissu en polypropylène 45 g/m² résistant et durable
  • Rabat tempête sur la fermeture éclair
  • Élastique au niveau de la capuche, des chevilles, aux poignets et à la taille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions 3XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de cagoule 2 parties
Type de bouchon Fermeture éclair frontale avec rabat anti-tempête
Type de couture Surfilée
Stérilité Non stérile
Type de protection Catégorie I
Modèle 4500W
Taille (impériale) de la poitrine 49 à 52 in
Taille (métrique) de la poitrine 124 à 132 cm
À utiliser avec (application) Pour les travaux domestiques, les environnements ou les applications de nettoyage et de maintenance industrielles légères
Hauteur (impériale) 76 à 78 po
Hauteur (métrique) 194 à 200 cm