Learn More
Gosselin™ Récipients blancs pour échantillons avec bouchon rouge
Code produit. 15458834
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
180 mL
Conditionnement:
264 pièces
380 pièces
Code produit. 15458834
Marque: Gosselin™ TP52C023
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
  • Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
  • Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
  • Bouchons à vis à code couleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient à échantillons
Closure Included Oui
Matériau Polypropylène
Forme Droit
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 125 mL
Couleur de bouchon Rouge
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur blanc
Étiquette Aucune étiquette
Nbre par carton 380/Carton
Nb par paquet 380/paquet