Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeurs WypAll™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10006731
Click to view available options
Dimensions (L x l):
370 x 380 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10006731
Marque: Kimberly-Clark™ 7331
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Essuyeurs blancs, 3 plis, usage unique. Parfaits pour l'essuyage de produits industriels et de pièces et surfaces huileuses ou sales. La technologie AIRFLEX™
  • Conçus pour les tâches d'essuyage intensives et exigeantes comme l'essuyage de produits industriels et de pièces et surfaces huileuses.
  • La technologie AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Perforated Dry Wiper Roll
Longueur (impériale) 14.56 in.
Longueur (métrique) 370 mm
Largeur (impériale) 14.56 in
Largeur (métrique) 380 mm
Matériau Tissu AIRFLEXtrade;
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 370 x 380 mm
Format Rouleau
À utiliser avec (application) Tâches de nettoyage exigeantes
Quantité d’emballage 1 rouleau
Épaisseur 3 pli