Learn More
OMS/Europe ISS Mélange de PCB 319 10 μg/mL dans l'isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322563 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322563 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000319IO
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 32598-13-3, 38380-01-7, 37680-73-2, 32598-14-4, 38380-03-9, 74472-37-0
Quantité 1 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Isooctane