Learn More
RETSCH Flacons à col large
Code produit. 10222501 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
10222501 250 ml 10 pièces
10598171 500 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10222501 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 22.523.0001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Diviseur tubulaire rotatif PT 200
• Récupération de 1 à 3 échantillons
• Fonctionnement par lots et en mode continu
• Répartition exacte, même de quantités importantes
• Construction modulaire
• Rapport de division variable
• Système de serrage des flacons rapide à enlever et fixation rapide ou cône inférieur
• Contrôle de la vitesse de rotation
• Connexion numérique directe pour goulotte d'alimentation DR 100
• Processus de division selon DIN 51701
• Cône inférieur
• Flacons, 250mL, 10 pièces
Spécification
Type de produit Flacon à col large
Capacité (métrique) 250 ml