Learn More
RETSCH Flacons à col large
Code produit. 10598171 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10598171
Marque: RETSCH 22.523.0002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Diviseur tubulaire rotatif PT 200
• Récupération de 1 à 3 échantillons
• Fonctionnement par lots et en mode continu
• Répartition exacte, même de quantités importantes
• Construction modulaire
• Rapport de division variable
• Système de serrage des flacons rapide à enlever et fixation rapide ou cône inférieur
• Contrôle de la vitesse de rotation
• Connexion numérique directe pour goulotte d'alimentation DR 100
• Processus de division selon DIN 51701
• Cône inférieur
• Flacons, 500mL, 10 pièces
Spécification
Type de produit Flacon à col large
Capacité (métrique) 500 mL