Learn More
BOLA Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
Click to view available options
Hauteur (métrique):
62 mm
77 mm
87 mm
94 mm
112 mm
117 mm
153 mm
181 mm
221 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Transparent
- Non-porous
- Conical neck
- Screw cap
Spécification
Spécification
| Capacité | 50 mL |
| Couleur | White |
| Diamètre (métrique) interne | 25 mm |
| Conditionnement | Individually |
| Stérilité | Non-sterile |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Closure Included | Yes |
| Jetable | Reusable |
| Graduated | No |
| Bouche | Threaded |
| Afficher plus |