Learn More
BOLA Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
Code produit. 10135061
Click to view available options
Hauteur (métrique):
62 mm
77 mm
87 mm
94 mm
112 mm
117 mm
153 mm
181 mm
221 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10135061
Marque: BOLA A10303
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Wide-Mouth Bottles with Conical Neck
  • Transparent
  • Non-porous
  • Conical neck
  • Screw cap
Spécification
Capacité 50 mL
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) interne 20 mm
Conditionnement Individually
Stérilité Non-sterile
Certifications/Conformité FDA
Closure Included Yes
Jetable Reusable
Graduated No
Bouche Threaded
Forme Cylindrical
Hauteur (métrique) 94 mm
Joint de fermeture Unlined
Taille du bouchon S28