Learn More
Buerkle™ Récipients à col large, en PEHD
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Réservoir de stockage ou de transport en HDPE. Pour liquides, poudres ou granulés.
Spécification
Spécification
| Capacité | 5 L |
| Capacité (métrique) | 5 l |
| Capacité (impériale) | 1.32 gal. |
| Couleur | Translucide |
| Description | Récipient à col large |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 110 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour stockage ou transport de liquides, poudres ou granulés |
| Comprend | Bouchon à vis |
| Matériau | HDPE |
| Quantité | Pièce |
| Afficher plus |