Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col large avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4521704
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
2000 ml
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Nbre par carton:
6
24
Conditionnement:
24 pièces
6 pièces
Code produit. 17380540
Marque: Thermo Scientific™ 3120500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez ces récipients pour le prélèvement d’échantillons d’eau, de lixiviat et d’autres liquides visqueux ou semi-visqueux pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces.
Choisissez ces récipients pour le prélèvement d’échantillons d’eau, de lixiviat et d’autres liquides visqueux ou semi-visqueux pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces.Les conditionneurs en PEHD à col large Thermo Scientific™ facilitent le remplissage et la récupération des échantillons.Disponibles en packs de laboratoire de petite quantité ou des packs conditionnés en vrac plus économiques.Certifié conforme aux spécifications EPA basées sur les performances pour les analyses de métaux, de cyanure et de fluorure ou non traité et prêt pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Récipient en PEHD avec bouchon en PP revêtu de PEBD blanc
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Remplissage et prélèvement d’échantillons faciles grâce au col large
  • Recommandé pour le prélèvement d’échantillons liquides, semi-liquides et visqueux
  • Disponibles en conditionné en vrac, format plus économique
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de performance de l’EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Récipient non traité livré assemblé et prêt pour votre propre procédure de nettoyage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16 oz.
Paramètres de certification Qualité de l’eau et des métaux, cyanure, fluorure
Couleur Naturel
Description Emballage en PEHD
Diamètre (impériale) interne 1,75 in
Diamètre (impériale) 2,79 in
Diamètre (métrique) interne 4,45 cm
Matériau HDPE
Nbre par carton 24
Conditionnement Boîte de 24
Bouchon de rechange 067-5300WBP
Stérilité Non stérile
Transparence Translucide
Certifiés Métaux ; cyanure ; fluorure ; autres substances inorganiques
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 17,7 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 524 mL
Certifications/Conformité Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Forme Rond
Hauteur (métrique) 152 mm
Hauteur (impériale) 5,98 in
Joint de fermeture Mousse / PEBD
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 à 400 mm
Diamètre (métrique) 71 mm