Learn More
Sampling Systems™ Wide Mouth Stainless Steel Containers
Code produit. p-200009515 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
75 l
100 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17922022
Marque: Sampling Systems™ A85650
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
These wide mouth stainless steel containers are ideal for storing powders, creams and liquids. They are made from high quality, chemically resistant 316L stainless steel and are designed in such a way as to promote easy cleaning.
  • 6 in. tri ferrule lid system means the containers can provide both an air- and water-tight seal
  • Mirror polish finish
Spécification
Capacité (métrique) 50 l
Capacité (impériale) 1.7 oz.
Couleur Silver
Matériau Stainless Steel (316L)
Quantité 1 Bottle
Closure Included Oui
Forme Cylindrique
Fit for Purpose Certified Quality
Hauteur (métrique) 550 mm
Type de produit Metal Storage Bottle
Matériau du bouchon Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 400 mm
Type de bouchon Air-tight Seal