Learn More
Gerresheimer™ Flacons filetés à col large sans fermetures
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Nb par paquet:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rond
- Col large
- Verre transparent
- Sans bouchon
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Bouche | Large |
| Type de produit | Flacon rond |