Learn More
Gravis Flacons en verre sodocalcique ambré large ouverture col à vis 38mm
Code produit. 11705085
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
500 ml
Conditionnement:
127 pièces
28 pièces
72 pièces
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
11705085 500 ml 28 pièces
11784905 30 ml 127 pièces
11783923 60 ml 72 pièces
3 options
Code produit. 11705085
Marque: Gravis B00464
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permettent un excellent stockage de liquides et de solides en laboratoire. Les flacons à col large en verre sodocalcique Gravis doivent être scellés avec des bouchons à vis étanches.
  • Disponibles en plusieurs capacités
  • Large col pour une facilité d’accès au contenu
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Ambré
Matériau Verre sodocalcique
Nb par paquet 28/boîte
Bouche Large
Hauteur (métrique) 150 mm
Type de produit Flacon à col large
Diamètre (métrique) 83 mm