Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer coniques à col large en verre borosilicaté
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 mL
500 ml
1 L
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe du col | 50 mm |
| Capacité (métrique) | 300 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 156 mm |
| Graduated | Oui |
| Diamètre (métrique) externe | 87 mm |