Learn More
BRAND™ Flacons Erlenmeyer en verre à col large
Code produit. p-8772021 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10089860
Marque: BRAND™ 92836
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec rebord perlé et graduation
  • Fabriqués en verre Boro 3.3
  • Col large pour faciliter le remplissage
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 24450
  • Fournis par boîtes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe du col 50 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Hauteur (métrique) 140 mm
Nb par paquet 10
Diamètre (métrique) externe 85 mm