Learn More
BRAND™ Flacon en PEBD à col étroit
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 000 ml |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | PEBD |
| Filetage (métrique) | GL 65 |
| Format | À col large |
| Hauteur (métrique) | 246 mm |
| Diamètre (métrique) | 120 mm |