Learn More
BRAND™ Flacon à col large en PFA
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bouchon à vis en PFA avec bague d’étanchéité moulée pour une étanchéité parfaite
- Autoclavables
- Faciles à nettoyer
- Résiste à des températures comprises entre -200 et 260°C
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 000 ml |
| Description | À col large |
| Matériau | PFA |
| Filetage (métrique) | S40 |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |