Learn More
BRAND™ Flacons à col large en PTFE
Code produit. 10799471 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10799471
Marque: BRAND™ 130538
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon en PTFE à col large présente des propriétés de résistance chimique et thermique.
  • Résistance chimique et thermique
  • Robuste, parois épaisses
  • Avec bouchon à vis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Description À col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 35 mm
Matériau PTFE
Type de bouchon Bouchon à vis