Learn More
BRAND™ Flacons à col large en PTFE
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Résistance chimique et thermique
- Robuste, parois épaisses
- Avec bouchon à vis
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Description | À col large |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 35 mm |
| Matériau | PTFE |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |