Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Glass Powder Funnels
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
40 mm
60 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- With short, wide stem
- Available in a range of diameters
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 100 mm |
| Matériau | Glass |
| À utiliser avec (application) | Laboratory Applications |