Learn More
Motic™ Oculaire grand champ WF10X / 18 mm avec réticule
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
10X
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le style grand champ offre un champ de vision amélioré et un plus grand dégagement oculaire.
- Grossissement : 10X.
- Champ de vision :18 mm.
- Réticule pour la division en quadrants.
Spécification
Spécification
| Type | Grand champ |
| Description | Champ de vision :18mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes de la série PM |
| Pouvoir grossissant | 10X |