Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accessoire pour mélangeur / broyeur Wig-L-Bug™, pilons à bille, 9,52 mm de dia.
Code produit. 11386119
Click to view available options
Description de l’article:
Quantité :100/boîte
Quantité :25/boîte
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11386119
Marque: Thermo Scientific Chemicals 042631.KM
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour une utilisation avec le mélangeur / broyeur Wig-L-Bug (AA42627KT)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description de l’article Quantité :25/boîte
Diamètre (impériale) externe 0,375 po
Diamètre (métrique) externe 9,52mm
Type de produit Pilon à bille
À utiliser avec (équipement) Mélangeur / broyeur Wig-L-Bug (AA42627KT)