Learn More
Gibco™ Milieu E de William, sans glutamine
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7076331
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
1 kit
500mL
Code produit. 11580606
Marque: Gibco™ 22551089
Le milieu E de William à supplémentation modérée en sérum, a été initialement élaboré par Williams et Gunn pour les cultures cellulaires de longue durée de cellules épithéliales de foie de rat adulte.
William's E Medium was originally developed by Williams and Gunn as reduced serum-supplemented medium for long-term cell cultures of adult rat liver epithelial cells. Gibco™ William's E Medium can also be used for growing hepatocyte cells of different species, such as human derived HepaRG™ cells.
Le milieu E de William à supplémentation modérée en sérum, a été initialement élaboré par Williams et Gunn pour les cultures cellulaires de longue durée de cellules épithéliales de foie de rat adulte. Le milieu E de William Gibco™ permet également de mettre en culture des hépatocytes de plusieurs espèces comme les cellules HepaRG™ d’origine humaine.
Le milieu E de William Gibco™ est le résultat d’une modification de milieux précédents qui ont été enrichis en amino-acides avec une teneur en glucose double. Le milieu E de William contient des ingrédients uniques, notamment les éléments zinc, fer, manganèse, ainsi que des amino-acides non indispensables, l’agent de réduction glutathion et un lipide, le linoléate de méthyle.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication conforme aux BPFa sur deux sites
Le milieu E de William Gibco™ est fabriqué dans une installation conforme aux BPFa située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu E de William Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (12551-032). Cette installation est homologuée par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et elle est certifiée ISO 13485.
Le milieu E de William ne contient pas de protéines ni de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu E de William nécessite une supplémentation, en général avec 5 à 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu E de William utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g / l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Ce réactif est classé comme dispositif médical dans plusieurs pays. S’il n’est pas réglementé en tant qu’instrument médical dans votre région spécifique, il doit être utilisé uniquement pour un usage en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Milieu E de William
Avec additifs Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 mL
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Culture Type Culture de cellules de mammifères