Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 10 mm de dia. ext. Tube RMN en quartz à paroi fine
Tous les produits SP Scienceware ProduitsDescription
- Le quartz naturel maintient un taux de transmission supérieur à 85 % (10 mm d’épaisseur, en tenant compte de la perte de réflexion) au-dessus de 265 nm et il est donc recommandé d’utiliser ces tubes en quartz dans les études photochimiques
- La moitié de la constante diélectrique du verre Pyrex™ permet d’améliorer le facteur de qualité
- Une densité de bore faible inférieure ou égale à 0,1 ppm garantit un bruit de fond propre dans les études RMN utilisant le bore-11
- La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
- Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision en quartz présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement
- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
Spécification
| Camber (Metric) | 13 µm |
| Concentricity (Metric) | 38 µm |
| Longueur (métrique) | 178 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 9,9935±0,0065 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 9,070±0,013 mm |
| Intensité de champ | 400 MHz |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 0,46 mm |
| Modèle | 513-7PP-7QTZ-5 |