Learn More
Bel-Art™ Revêtement pour tube d’échantillonnage en FEP de 3 mm SP Scienceware™ Wilmad™
Code produit. 15368698 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1,95 mm
3,65 mm
Diamètre (métrique) interne:
1,50 mm
3,15 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15368698
Marque: Bel-Art™ 660000571
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre un environnement exempt de contamination pour les recherches RMN utilisant des composés chimiques corrosifs tels que les solutions d’acide fluorhydrique, de bifluorure d’ammonium et d’hydroxyde concentré. Les liners en FEP de 3 mm pour tubes à échantillons Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ sont compatibles avec les tubes RMN Wilmad de 7 po.
  • Fond rond et paroi mince pour minimiser les pertes de facteur de remplissage.
  • Non rigide ; Se redresse lors de l’insertion dans le tube à échantillon.
  • Bouchon en PTFE fourni avec chaque liner.
  • Déconseillé pour les expériences à température élevée.
Spécification
Longueur (métrique) 202 mm
Matériau FEP
Type de produit Doublure de tube
Diamètre (métrique) externe 3,65 mm
Diamètre (métrique) interne 3,15 mm
Longueur (impériale) 8 in
Modèle 6005