Learn More
Bel-Art™ Revêtement pour tube d’échantillonnage en FEP de 3 mm SP Scienceware™ Wilmad™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1,95 mm
3,65 mm
Diamètre (métrique) interne:
1,50 mm
3,15 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fond rond et paroi mince pour minimiser les pertes de facteur de remplissage.
- Non rigide ; Se redresse lors de l’insertion dans le tube à échantillon.
- Bouchon en PTFE fourni avec chaque liner.
- Déconseillé pour les expériences à température élevée.
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 202 mm |
| Matériau | FEP |
| Type de produit | Doublure de tube |
| Diamètre (métrique) externe | 1,95 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 1,50 mm |
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Modèle | 6003 |