Learn More
Bel-Art™ Bibliothèque FT-RMN Aldrich SP Scienceware™ Wilmad ™ avec visionneuse spectrale sur CD-ROM
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type:
Base de données de plus de 1,1800 composés
Base de données de plus de 3 500 composés
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Une bibliothèque supplémentaire incluant des spectres de 3 500 composés supplémentaires, non incluse dans la version imprimée d’origine, est également disponible
- Commander à la fois la bibliothèque standard et la bibliothèque supplémentaire pour accéder aux spectres de plus de 15 000 composés
- Plusieurs méthodes de recherche : recherche textuelle par nom chimique, numéro de catalogue Aldrich, numéro CAS, formule moléculaire, recherche avancée de champs de données sur les catégories chimiques et les propriétés physiques, par exemple point d’ébullition, point de fusion, densité, point d’éclair, poids moléculaire et indice de réfraction
- Configuration minimale : plateforme Windows, lecteur de CD-ROM, 600 Mo d’espace disque
Spécification
Spécification
| Type | Base de données de plus de 1,1800 composés |
| Description | Bibliothèque FT-RMN avec visionneuse spectrale sur CD-ROM |