Learn More
Bel-Art™ Bouchons pour tubes RMN jetables SP Scienceware™ Wilmad™, 5,0 mm de dia.
Code produit. p-7111708 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Bleu ciel
Fuschia
Jaune
Noir
Orange
Rose
Rouge
Turquoise
Vert
Violet
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
Conditionnement:
100 pièces
Pack de 100
Pack de 1000
Code produit. 15378708
Marque: Bel-Art™ 660050101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plusieurs couleurs permettent d’assurer le suivi des échantillons en fonction des différents solvants de référence.
Alerte : Si vous utilisez du chloroforme ou de l’acétone comme solution de référence, évitez tout contact direct entre l’échantillon et le bouchon jetable et évitez tout stockage de plus de 2 heures. Si ces conditions ne peuvent pas être évitées, utilisez des bouchons pour tubes en PTFE.
Spécification
Diamètre (métrique) externe 5,0 mm
Taille du bouchon 5 mm
Type de produit NMR Tube Cap
Autoclavable Not Autoclavable
Matériau EVA
Couleur Bleu
À utiliser avec (application) Spectroscopie RMN
Quantité 100/boîte
Gamme de produits Modèle : Wilmad™ 521-BLU-100
Stérilité Non-sterile
Jetable Oui