Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tubes RMN avec compensation de susceptibilité Wilmad-LabGlass™ Shigemi™
Les tubes RMN avec compensation de susceptibilité Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Shigemi™ sont dotés d’un fond et d’un piston à susceptibilité compensée afin de réduire efficacement les gradients limites aux bords de l’antenne RF, réduisant ainsi de deux tiers le volume d’échantillon requis.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0030
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04310kg
Description
- Sélectionner le tube en fonction du solvant utilisé : CDCL3, CD3OD, D2O, DMSO-d6
- Disponible pour Bruker ou Universal
Spécification
Ensemble de tubes | |
10 mm (longueur du fond) | |
Compensation de chloroforme-d |
Usage universel, tous les spectromètres | |
3 mm | |
CMS-003 |