Learn More
Bel-Art™ Tubes à vide basse pression SP Scienceware™ Wilmad™
Code produit. p-6976007 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203 mm
Modèle:
507-LPV-8
528-LPV-7
528-LPV-8
Intensité de champ:
300 MHz
500 MHz
Camber (Metric):
13 µm
51 µm
Conditionnement:
1 pièce
En raison de la nature du verre, il convient de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’utilisation à des pressions élevées ou réduites, car une rayure même infime à la surface du verre diminuerait considérablement la résistance à la traction. Une protection de sécurité adéquate doit toujours être utilisée lors de manipulations dans de telles conditions.
Code produit. 15368858
Marque: Bel-Art™ 663040581
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En raison de la nature du verre, il convient de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’utilisation à des pressions élevées ou réduites, car une rayure même infime à la surface du verre diminuerait considérablement la résistance à la traction. Une protection de sécurité adéquate doit toujours être utilisée lors de manipulations dans de telles conditions.
Offre une solution d’étanchéité sans flamme pratique pour les échantillons liquides volatils ou sensibles à l’air. Le tube à vide basse pression Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ est idéal pour les expériences RPE anaérobies et étanches aux gaz.
  • Système d’étanchéité robuste permettant l’accumulation de pression à l’intérieur de l’échantillon
  • Piston en PTFE sans graisse pour une étanchéité à 100 % sans contamination
  • Nouvelle conception avec une surface d’étanchéité 4 fois plus grande, éliminant les fuites et augmentant considérablement la durée de vie par rapport aux tubes J-Young traditionnels
  • La conception à symétrie axiale est parfaitement adaptée aux expériences de centrifugation
Spécification
Camber (Metric) 51 µm
Concentricity (Metric) 25 µm
Longueur (métrique) 203 mm
Matériau Glass (Type 1, Class A)
Type de produit High Precision NMR Sample Tube
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Intensité de champ 300 MHz
Comprend Tube en verre, piston et adaptateur de vide
Longueur (impériale) 8 in
Modèle 507-LPV-8