Learn More
Bel-Art™ Rondelle pour tube SP Scienceware™ Wilmad™
Code produit. p-6974027 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203 mm
Diamètre (métrique) externe:
S’adapte au diamètre du tube : 10 mm, diamètre “B” : 14 mm
S’adapte au diamètre du tube : 5 mm, diamètre “B” : 10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15328638
Marque: Bel-Art™ 660000063
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fonctionne avec les flacons de filtration et les tubes à échantillons à l’envers. Le laveur de tube Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ doté d’une unité de lavage simple est la solution la plus économique et la plus fiable nettoyer un seul tube.
  • Chaque unité peut uniquement accueillir le tube RMN dont le diamètre extérieur et la longueur correspondent aux spécifications
  • Flacon de filtration requis (vendu séparément ; 500 ml recommandé)
  • Insérer le tube à échantillon à l’envers dans le laveur et introduire le solvant dans le réservoir à l’aide d’une série de pissettes.
  • Pousse l’air dans le tube pour terminer la procédure.
Spécification
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Borosilicate Glass
Type de produit NMR Tube
Diamètre (métrique) externe S’adapte au diamètre du tube : 10 mm, diamètre “B” : 14 mm
Diamètre (métrique) interne Joint intérieur 24/40
Longueur (impériale) 7 in