Learn More
Ebro Electronic™ Logiciel Winlog.wave
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
EBI–25 (solution à un seul utilisateur)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Logiciel Winlog
• Logiciel Winlog.wave
• Pour ordinateurs: 1 Hhz mini, 1 GB mémoire vive, 300 MB d'espace libre disque, USB
• Logiciels nécessaires: Windows XP, Vista ou 7
• Logiciels nécessaires: Windows XP, Vista ou 7, Mozilla Firefox 3.0 ou Internet Explorer 7
• Prise en main facile et intuitive
• Suivi en temps réel
• Gestion flexible des alarmes
• Rapports programmables individuellement avec évaluation automatique
• Affichage graphique de la zone surveillée et des points de mesure
• Sécurité des données assurée par des droits administrateur
• Logiciel Winlog.wave
• Logiciel Winlog.wave
• Pour ordinateurs: 1 Hhz mini, 1 GB mémoire vive, 300 MB d'espace libre disque, USB
• Logiciels nécessaires: Windows XP, Vista ou 7
• Logiciels nécessaires: Windows XP, Vista ou 7, Mozilla Firefox 3.0 ou Internet Explorer 7
• Prise en main facile et intuitive
• Suivi en temps réel
• Gestion flexible des alarmes
• Rapports programmables individuellement avec évaluation automatique
• Affichage graphique de la zone surveillée et des points de mesure
• Sécurité des données assurée par des droits administrateur
• Logiciel Winlog.wave
Spécification
Spécification
| Type | Logiciel, Winlog Wave |
| Type d’affichage | No Display |
| Étalonnage | Sans étalonnage |
| Types d’alarme | None |
| Modèle | Winlog.wave |
| À utiliser avec (équipement) | EBI–25 (solution à un seul utilisateur) |