Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité Winner
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les lunettes à double verre sans rebord offrent un niveau optimal de protection oculaire
- Les plaquettes souples et flexibles permettent aux lunettes de s’adapter à différentes formes de visage
- Les branches de la monture métallique sont souples pour garantir un ajustement confortable sans points de pression
- Les verres en polycarbonate sont disponibles en plusieurs teintes
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166-2001, EN 170-2002 |
| Teinte de la lentille | Vert |
| Couleur de la monture | Gris |
| Modèle | Gagnant Uvex™, Sans rebord |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Métal |
| Protection UV | UV 400 |
| Labeling | W 166 F CE - 2-1,7 W 1 FKN CE |