Learn More
Ansell™ Gants à usage intensif en PVC brun série 23-193 Winter Monkey Grip™
Code produit 12680782 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
11
Conditionnement:
12 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12680782 10 12 paires
12690782 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12680782 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 23193100
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une excellente préhension pour la manipulation des huiles et des produits chimiques dans les environnements froids et des objets couverts d’huiles ou de graisse.
  • Le revêtement en PVC chasse l’eau, l’huile et la graisse et reste flexible à basse température
  • L’isolation en mousse maintient les mains au chaud
  • Excellente préhension pour plus de sécurité lors de la manipulation d’objets à usage intensif
  • Les doigts incurvés, le pouce latéral et la doublure en jersey de coton doux offrent un confort supérieur
  • Maintiennent les mains au chaud et au sec et les protègent contre les abrasions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Normes CATÉGORIE II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI
Matériau de la manchette PVC
Coating Material PVC
Couleur orange
Cut Resistance Rating niveau 2
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Matériau PVC
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants robustes
Dimensions 10
Type de manchette de gant Sécurité
Doublure Jersey de coton
Type de paume Paume entièrement enduite
Quantité 72 paires
Résistant à Protection contre les huiles et les graisses
Séries 23-193