Learn More
Ansell™ Gants à usage intensif en PVC brun série 23-193 Winter Monkey Grip™
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Le revêtement en PVC chasse l’eau, l’huile et la graisse et reste flexible à basse température
- L’isolation en mousse maintient les mains au chaud
- Excellente préhension pour plus de sécurité lors de la manipulation d’objets à usage intensif
- Les doigts incurvés, le pouce latéral et la doublure en jersey de coton doux offrent un confort supérieur
- Maintiennent les mains au chaud et au sec et les protègent contre les abrasions
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI |
| Matériau de la manchette | PVC |
| Coating Material | PVC |
| Couleur | orange |
| Cut Resistance Rating | niveau 2 |
| Finition externe | Non texturés |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | PVC |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants robustes |
| Afficher plus |